Drukuj
Olej bawełniany NF
Dostawca: Spectrum Chemical
SPCMCO145-200LTBLEA 19280 PLN
SPCMCO145-200LTBL SPCMCO145-4LTGL SPCMCO145-20LT SPCMCO145-500MLGL
Olej bawełniany NF
Olej bawełniany
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00130872
Numer CAS: 8001-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-280-7