Te pipety stanowią połączenie znakomitej dokładności, precyzji i wytrzymałości z zaawansowaną, ergonomiczną konstrukcją.
- Łatwość użycia: Tylko dwa przyciski i pięć trybów pipetowania; umożliwia łatwe programowanie jedną ręką i szybkie rozpoczęcie cyklu pipetowania
- Tryb NIESTANDARDOWY: użytkownik może szybko i łatwo tworzyć własne protokoły za pomocą oprogramowania VWR® Protocol Builder
- Zaawansowana ergonomia: lekka i idealnie wyważona konstrukcja, praktycznie nie wymagająca użycia siły i ograniczająca RSI
- Wygodnie mieści się w lewej lub prawej dłoni i umożliwia stosowanie kolektora z obrotem o 360°
- W pełni zmotoryzowany napęd tłokowy: zapewnia równomierne i regularne dozowanie próbek na wszystkich kanałach
- Uchwyty końcówek zapewniają pewne trzymanie końcówek i ich łatwe wyrzucanie dzięki zakrzywionemu wyrzutnikowi
- Pipety można ładować w trakcie użytkowania bez pogorszenia wydajności
Elektroniczne pipety firmy VWR® cechują się znakomitą wydajnością we wszystkich trybach pipetowania. Aspiracja i dozowanie próbek praktycznie nie wymagają użycia siły, a ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka (RSI) związane z rutynową pracą jest znacznie ograniczone.
Tryby pipetowania: PIPETOWY (tryb standardowy), ODWRÓCONY, POWTARZALNY, MIESZANY i NIESTANDARDOWY.
Informacje do zamówienia: Każda pipeta jest dostarczana z jednym akumulatorem litowo-jonowym, zasilaczem USB (5 V), przedłużeniem wyrzutnika końcówek (tylko do modeli 10 µl), certyfikatem zgodności oraz skróconą instrukcją obsługi. Statywy na akcesoria do nabycia osobno.