  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
lysis-buffers
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (J619-500ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Numer katalogowy: (M334-100ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Numer katalogowy: (N653-100ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Lysis buffer for cultured mammalian cells containing SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compat...
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   PHOSPHATE BUFFERED RIPA 1 * 500 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   MES LYSIS BUFFER WITH TRITONR X-100 1 * 500 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   NP-40 LYSIS BUFFER, LOW SALT 1 * 500 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   RBC LYSIS BUFFER FOR MOUSE 1 * 500 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 52
  1  2  3  4  5  6  7  Następny