Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Bufory do przemywania
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"69"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Pre-measured tablets for convenient preparation of 1X PBS solution, pH 7,3 - 7,5.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Bufor do elektroforezy, Washing Buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
UOM:  1 * 4 L
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0,05% Tween® 20, pH 7,5 is a ready-to-use 1X concentration.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Wash buffers ideal for use in applications such as Western blotting and ELISA. Prevent high background by effectively removing unbound reagents.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Each tablet prepares 100 ml of a 1X TBS solution when dissolved in 100 ml deionised H₂O. 1X TBS contains 25 mM Tris, 140 mM sodium chloride, and 3,0 m...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Pre-blended buffer supplied as a ready to use pouch. Each pack prepares 1 litre of 1X PBS/Tween® 20 solution (10 mmol phosphate buffer, 137 ...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Irradiated solution, pH 7.2, for washing blots.
UOM:  1 * 10 L
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 69
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następny