  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Bufory testowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Cayman Chemical
Opis:   Sodium phosphate buffer solution pH 6 (0.5 mol/l)
Producent:  Cayman Chemical
Opis:   Potassium phosphate buffer solution pH 7.0 (0.5 mol/l)
Numer katalogowy: (786-501)
Producent:  G-Biosciences
Opis:   A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
UOM:  1 * 50 ml
Numer katalogowy: (J62982.AE)
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   PHOSPHATE-CITRATE BUFFER (5X) 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   KINASE BUFFER I (5X) 1 * 100 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   KINASE BUFFER II (5X) 1 * 100 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   KINASE BUFFER V (5X) 1 * 250 ml
Numer katalogowy: (HACH2307242)
Producent:  Hach
Opis:   These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
UOM:  1 * 100 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny