  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Bufory biologiczne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"308"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l) 3M for biotechnology, sterylne pH 5.2
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   TRIS buffer solution pH 7.5 (1 mol/l), ultrapure
UOM:  1 * 500 ml
Producent:  Cayman Chemical
Opis:   HEPES buffer solution (1 mol/l)
Producent:  Rockland Immunochemicals
Opis:   Tris is widely used as a component of buffer solutions, such as in TAE and TBE buffer, especially for solutions of nucleic acids.
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   HEPES buffer solution pH 7.5 (1 mol/l)
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 308
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping