  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "bufory-obciazajace"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (M260-5.0ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The NEXT GEL® Sample Loading Buffer is recommended for sample denaturation and loading with the NEXT GEL® product line.
UOM:  1 * 5 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   RNA loading buffers (2X) are premixed loading dyes for the preparation of RNA samples for agarose or polyacrylamide electrophoresis.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   LDS Sample Loading Buffer, Reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and Laemm...
Numer katalogowy: (N717-2X1.5ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   RNA EZ-Vision® is a non mutagenic fluorescent dye for staining RNA bands resolved on denaturing agarose gels containing formaldehyde. Supplied in a 1,...
UOM:  1 * 1 Szt.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   LDS Sample Loading Buffer, Non-reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and L...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Bufor obciążający służy do mieszania z próbkami zawierającymi DNA, w celu ułatwienia nakładania próbek do studzienek agarozy poziomej i pionowej oraz ...
Numer katalogowy: (E270-5ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Protein gel loading buffer, 2X is used for denaturing protein electrophoresis.
UOM:  1 * 5 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   LAEMMLI LOADING BUFFER 4X PROTEOMICS GR 1 * 25 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 38
  1  2  3  4  5  Następny