Drukuj
Wyszukano: Bufory do elektroforezy (Running Buffer)
82  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (E526-500ML)
Producent: VWR Chemicals
Opis: MOPS is a zwitterionic buffer used as a running buffer for denaturing agarose gel electrophoresis of RNA. Having a pH buffering range from 6,5 to 7,9,...
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Numer katalogowy: (K855-500ML)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: TAE is an extensively used buffer for agarose gel electrophoresis applications requiring high resolution and separation of high molecular weight, doub...
Numer katalogowy: (E442-500ML)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (Tris-borate-EDTA buffer)
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis.
Numer katalogowy: (K856-500ML)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: G-Biosciences
Opis: There are many electrophoresis running buffers including: TAE running buffer (50×), TBE running buffer (10×), TBE-urea sample buffer, MOPS running bu...
Numer katalogowy: (B52)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: PanReac AppliChem
Opis: 10X concentrated solution of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ±0,2.
Numer katalogowy: (ROCKMB-020)
Producent: Rockland Immunochemicals
Opis: Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (41006.)
Producent: Biotium
Opis: Running Buffer, TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
j.m.: 1 * 4 L
Producent: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Opis: Running Buffer, TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer)
Producent: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Opis: Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Numer katalogowy: (ROCKMB-017)
Producent: Rockland Immunochemicals
Opis: SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, describes a technique widely used in biochemistry to separate proteins according ...
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (ROCKMB-019)
Producent: Rockland Immunochemicals
Opis: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
j.m.: 1 * 1 L
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom