Drukuj
Wyszukano: Bufory do transferu
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Rapid transfer buffer is a simple, single component system for quick and efficient transfer of proteins from SDS-PAGE gels to membranes for Western bl...
MSDS Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska Wyprzedaż
Numer katalogowy: (M115-40L)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A pre-blended Tris-glycine powder for preparation of Laemmli SDS-PAGE running buffer. The 40 litre pack size prepares 40 litres of 1X Tris-glycine sol...
j.m.: 1 * 40 L
MSDS
Numer katalogowy: (K872-500ML)
Producent: VWR Chemicals
Opis: For transfer of protein to membranes for sequencing or blotting.
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Numer katalogowy: (786-019)
Producent: G-Biosciences
Opis: Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal con...
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (PIER35045)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Pierce™ Methanol-Free 10X Western Blot Transfer Buffer is a space-saving stock solution for preparing the methanol-free transfer buffer used with cool...
j.m.: 1 * 500 mL
Producent: EDVOTEK EUROPE LTD
Opis: For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Numer katalogowy: (PIER28363)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Our variety of Pierce Concentrated Buffer stock solutions are ready to use without having to weigh and dissolve dry ingredients or adjust the pH with ...
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (733-1629)
Producent: LONZA
Opis: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
j.m.: 1 * 1 L
Producent: Thermo Scientific
Opis: Bufor do elektroforezy, Transfer buffer, Transfer Electroblot Buffer 10X
Producent: Thermo Scientific
Opis: Bufor do elektroforezy, Transfer buffer, Semi-dry Blot Transfer Buffer, 10X
Numer katalogowy: (SIAL93015-10L-F)
Producent: Merck
Opis: Bufor do elektroforezy, Transfer buffer, TRIS-glycine buffer solution 10X concentrate (TG buffer)
j.m.: 1 * 10 L
Numer katalogowy: (SIALT4904-1L)
Producent: Merck
Opis: Bufor do elektroforezy, Transfer buffer, TRIS-glycine buffer solution 10X concentrate (TG buffer)
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (SIAL93321-1L)
Producent: Merck
Opis: Bufor do elektroforezy, Transfer buffer, TRIS-glycine buffer solution 10X concentrate (TG buffer)
j.m.: 1 * 1 L
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom