Drukuj
Wyszukano: Bufory do adiustacji siły jonowej roztworu
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (160847G)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
j.m.: 1 * 5 L
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (32028-1L)
Producent: Honeywell Chemicals
Opis: TISAB according to DEV D4.
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (METT51350106)
Producent: Mettler - Toledo
Opis: TISAB III solution for fluoride determinations
j.m.: 1 * 250 mL
Producent: WTW
Opis: Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Numer katalogowy: (1.16770.0500)
Producent: Merck
Opis: TISAB III solution for fluoride determinations
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Numer katalogowy: (REGETISAF5)
Producent: REAGECON
Opis: TISAB III concentrate for fluoride determinations
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (1.15368.0500)
Producent: Merck
Opis: TISAB solution for fluoride determination
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Numer katalogowy: (89465-500ML)
Producent: Merck
Opis: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (89466-500ML)
Producent: Merck
Opis: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (443123-475ML)
Producent: Merck
Opis: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
j.m.: 1 * 475 mL
Numer katalogowy: (58221-500ML-F)
Producent: Merck
Opis: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
j.m.: 1 * 500 mL
Producent: Merck
Opis: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Numer katalogowy: (89467-500ML)
Producent: Merck
Opis: TISAB III solution for fluoride determinations
j.m.: 1 * 500 mL
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom