Drukuj
Kwas trifluorooctowy ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFA
Packaged under nitrogen.
85049.051EA 1520 PLN
85049.051 85049.010 85049.001
Kwas trifluorooctowy ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Kwas trifluoroctowy
LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, but they can also be used to suppress unwanted signals or selectively enhance the signal of specific compounds in a mixture
  • High quality and LC-MS application tested
  • Improved ionisation and resolution
Formuła: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Temp. Wrzenia: 71,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,09812
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Odkryj łatwy sposób na znalezienie produktu chemicznego
Wyszukuj chemikalia według metody (HPLC, GC, analizy śladowej metali, XRF itp.), marki (VWRc, Merck itp.) lub według kategorii produktu (normy, chromatografia itp.)
Wypróbuj i znajdź
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min 99.9 %
Evaporation residue Max 0.0001 %
Water Max 0.005 %
Ca (Calcium) Max 0.2 ppm
K (Potassium) Max 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max 0.2 ppm
Na (Sodium) Max 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min 10 %
Transmittance (220 nm) Min 50 %
Transmittance (230 nm) Min 80 %
Transmittance (250 nm) Min 95 %
Transmittance (255 nm) Min 99 %
Suitability for LC-MS (0.1% aqueous solution) Passes test
Odkryj łatwy sposób na znalezienie produktu chemicznego
Wyszukuj chemikalia według metody (HPLC, GC, analizy śladowej metali, XRF itp.), marki (VWRc, Merck itp.) lub według kategorii produktu (normy, chromatografia itp.)
Wypróbuj i znajdź