Drukuj
VWR® Zgrzewarka do woreczków z nożem
Dostawca: VWR
VWR®
129-1160EA 1600 PLN
129-1160 129-1159
VWR® Zgrzewarka do woreczków z nożem
Zgrzewarki Zgrzewarki do worków
Szybko i skutecznie uszczelnia woreczki, arkusze lub płaskie rurki z PP lub PE o grubości od 0,01 do 0,8 mm.
  • Przesuwające się ostrze odcina nadmiar materiału w odległości 19 mm od uszczelnienia
  • Pokrętło regulacji czasu zapewnia bezpieczne zgrzewanie - wystarczy ustawić pokrętło w pozycji wybranego czasu (od 1 do 8 sekund), docisnąć uchwyt, a po zaświeceniu lampki zakończenia cyklu puścić uchwyt
  • Element grzewczy (dł. 310 mm) jest gorący tylko podczas zgrzewania
  • Z zestawem części zamiennych: 2 dodatkowe ostrza, 2 dodatkowe elementy grzewcze i 2 dodatkowe ściereczki PTFE
Szer.×głęb.×wys. (zamknięta): 86×446×166 mm
Dodatkowe informacje: Dostarczana z przewodem zasilającym 153 cm. Możliwość zamówienia dodatkowych zestawów części.