Drukuj
Kwas szczawiowy 6,3% roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
85358.260EA 387 PLN
85358.260
Kwas szczawiowy 6,3% roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Kwas szczawiowy
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Temp. topnienia: 99 to 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002573
Numer CAS: 144-62-7
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07043