Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Reaktywne związki biotyny
Dostawca: Biotium
90068.EA 680 PLN InStock
90068. 90078. 90066. 90069. 90111. 92169. 90054. 90052. 90065-1 90065. 92012. 90059. 90113. 90064. 90080. 90058. 90061. 90112. 92168. 92176. 92167. 92010. 92011. 90053. 90064-1 90067. 90051. 90066-1 90083. 90063. 90079. 90050.
Reaktywne związki biotyny
Systemy do etykietowania i łączenia białek
Biotium offers reactive biotin compounds with a variety of reactive functional groups.
  • Reagents for biotinylation of proteins and other biomolecules
  • Full selection of reactive functional groups
  • Variety of linker lengths available for improved water solubility and streptavidin binding
Amine reactive:
Succinimidyl esters react with primary and secondary amines and can be used to label proteins or peptides
Thiol reactive:
Maleimide and iodoacetamide react with thiol groups
MTSEA selectively labels thiols under mild conditions
TS biotin compounds allow selective labeling of cell surface thiols
Other reactive chemistries:
Amine groups can be reacted with activated carboxylic acids
Cadaverine can be coupled to carboxylic acids, DNA, and other biomolecules
Cadaverine free base can be directly coupled to activated carboxylic acids without the use of additional base
Hydrazides react with aldehydes or ketones to form unstable hydrazone linkages
Aminooxy reacts with aldehydes or ketones to form stable oxime bonds, and may be preferable to hydrazides for labeling
Tyramides can be used for HRP-mediated tyramide signal amplification (TSA) reactions
Alkynes react with azides by copper(I)-catalyzed 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition
BCN groups react with azides by copper-free 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition
Non-reactive free acid forms:
Biotin-X free acid (6-((Biotinoyl)amino)hexanoic acid) can be easily converted to the mixed anhydride form, which is more reactive than the succinimidyl ester and thus can be used to react with aromatic amines or sterically hindered amines.
Biotin-XX free acid (6-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexanoic acid) can be easily converted to the mixed anhydride form, which is more reactive than the succinimidyl ester and thus can be used to react with aromatic amines or sterically hindered amines.
Note: A full range of fluorescent CF™ Dyes are also available.
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość