Drukuj
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO271721000EA 2130 PLN
ACRO271721000 ACRO271720250 ACRO271720050
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formuła: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022384
Numer CAS: 6126-22-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %