(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:29684-56-8
:
Wzór:C₈H₁₈N₂O₄S
Numer MDL:MFCD00077815
:238.30 g/mol
Temperatura topnienia:76…79 °C
:GHS07
Temperatura przechowywania:Freezer
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:≥96.0 %
Wyniki testu specyfikacji
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 294510010Local Article Number: ACRO294510010
- Supplier Article Number: 294510050Local Article Number: ACRO294510050
- Supplier Article Number: 294510250Local Article Number: ACRO294510250