Order Entry
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Certyfikaty
undefined
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Wyniki testu specyfikacji
  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Argentometric:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    +6° to +8° (24°C, 589 nm) (c=1.6, CH3OH)
Wyniki testu specyfikacji
Powiązane informacje
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • ACRO308360050
    308360050
    Glass bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 205 zł
    205 zł
    1 * 5 g
       205 zł
    Supplier Article Number: 308360050
    Local Article Number: ACRO308360050
  • ACRO308360250
    308360250
    Glass bottle
    25 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 615 zł
    615 zł
    1 * 25 g
       615 zł
    Supplier Article Number: 308360250
    Local Article Number: ACRO308360250