Poland
Złóż zamówienie
Myricetin 95%
  ACRO151590250
 :  
undefined
Myricetin 95%
  ACRO151590250
 :  
540 zł
  1 * 25 mg
  • Rodzaj opakowania:
    Glass bottle
  • Ilość:
    25 mg
  • Seq:
    2315
  • Appearance:
    Brown-yellow to green-brown Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration with NaOH:
    ≥94 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
 :529-44-2
 :
 :C₁₅H₁₀O₈
 :MFCD00006827
 :318.24 g/mol
 :>300 °C
 :Temperatura otoczenia