Drukuj
3-Fluorosalicylaldehyde
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO398890010EA 1230 PLN
ACRO398890010
3-Fluorosalicylaldehyde
3-Fluorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140,12 g/mol
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003319
Numer CAS: 394-50-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %