Drukuj
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
399071000.EA 1130 PLN
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-Thioanisolemagnesium bromide
Formuła: C₇H₇BrMgS
Temp. Zapłonu: <–17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 18620-04-7
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M