Drukuj
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO394350050EA 4090 PLN
ACRO394350050 ACRO394350010
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Formuła: C₈H₄O₄
MW: 164,1150 g/mol
Temp. topnienia: 199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011557
Numer CAS: 37418-88-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %