Drukuj
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO427340050EA 638 PLN
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formuła: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Temp. topnienia: 69…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01321368
Numer CAS: 877-88-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %