Drukuj
Czytnik kodów kreskowych, VisionMate™ High Speed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
MATR312800EA 43160 PLN
MATR312800
Czytnik kodów kreskowych, VisionMate™ High Speed
The VisionMate™ High Speed barcode reader instantly decodes tube 2D barcodes and shares the data seamlessly with your LIMS or database.
  • Natychmiastowy odczyt probówek z kodami kreskowymi 2D w formatach 24, 48, 96 i 384 bez oprogramowania lub regulacji ustawień
  • Może być używany na blacie stołu lub w zrobotyzowanych platformach w temperaturze pokojowej do –40 °C
  • Zapobiega gromadzeniu się szronu na powierzchni odczytu w niższych temperaturach
  • Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje formaty probówek i dostosowuje się do optymalnych parametrów odczytu
  • Graficzny interfejs użytkownika zapewnia wiele opcji przeglądania i wyświetlania danych 2D w wielu formatach plików
  • Metoda przesyłania danych: CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
Szybko odczytuje statywy z probówkami w formatach 24, 48, 96 i 384 bez programowania przez użytkownika. Teraz ze standardowym liniowym czytnikiem kodów kreskowych mocowanym magnetycznie do obudowy czytnika, urządzenie może jednocześnie śledzić stojaki z probówkami, odczytując liniowy kod kreskowy umieszczony lub wytrawiony z boku stojaka. Czytnik VisionMate High Speed można zintegrować z platformą robota.
Doskonałym uzupełnieniem oferty probówek z kodami kreskowymi Thermo Scientific™ Matrix™ i Nunc™ 2D, szybki czytnik VisionMate zapewnia cenną elastyczność procesu i kompatybilność w procesach przechowywania w środowiskach przechowywania odkrywania leków, biologicznych lub genomicznych.
Prędkość: mniej niż 1 sekunda/stojak
Pojemność dekodowania: 1 statyw, 1 probówka lub kod 2D (w trybie pojedynczej probówki)
Waga: 3,7 kg
Szer.×gł.×wys.: 130×180×185 mm
Dodatkowe informacje: Dostarczany z instalacyjną płytą CD, drukowaną instrukcją, trzema przewodami zasilającymi odpowiednimi do użytku w USA, Wielkiej Brytanii i Europie oraz jednym czytnikiem magnetycznym USB 2 AB-1860v4 1D.