- Strona główna
- Inkubatory
- Inkubatory CO₂
- CO<sub>2</sub> inkubatory, seria ICOmed
CO2 inkubatory, seria ICOmed
Dostawca: Memmert
390-1105EA
34920
PLN
390-1105
390-1142
390-1123
390-1158
CO2 inkubatory, seria ICOmed
Inkubatory
Inkubatory CO₂
Seria ICOmed CO₂ inkubatory mają bezproblemowo spawane, odporne na korozję komory ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami i bez dalszych instalacji, co zapewnia łatwe i dokładne czyszczenie. Modele mają TwinDISPLAY z portem USB do przesyłania programów, odczytywania dzienników lub ochrony urządzeń za pomocą funkcji ID użytkownika i interfejsu Ethernet, a także rejestrator danych z dziesięcioletnią pojemnością. Wszystkie parametry można ustawić bezpośrednio w oprogramowaniu ControlCOCKPIT lub AtmoCONTROL, które używają symboli 'przeciągnij i upuść' do wprowadzania wartości. Kontrolowana baterią ControlCOCKPIT (opcja): Wyświetlacz operacyjny, rejestrowanie i CO₂ sterowanie jest w pełni funkcjonalne nawet podczas awarii zasilania.
- Cykl sterylizacji w temperaturze +180 °C przez 60 minut (bez usuwania czujników)
- Krótki czas regeneracji, minimalizacja ryzyka kondensacji we wnętrzu i jednorodna atmosfera komory
- Bezpieczne rejestrowanie temperatury, CO₂, O₂, wilgotności i czasu otwarcia drzwi zgodnych z FDA
- Alarm wizualny i akustyczny, również powiadomienie o alarmie na telefony komórkowe lub adres e-mail
- Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika ControlCOCKPIT z 2 wyświetlaczami TFT pokazuje wszystkie regulowane parametry
- Podgrzewane drzwiczki szklane, urządzenie szybciej osiąga nastawioną temperaturę
- Protokół dziennika, ładowanie i wdrażanie programów ze zdalnym dostępem poprzez interfejs Ethernet
Oprogramowanie pozwala na monitorowanie online do 32 podłączonych urządzeń. Złożone procesy rampowe można szybko i łatwo zaprogramować. Funkcja SetpointWAIT zapewnia, że czas procesu nie rozpoczyna się przed osiągnięciem ustawionej temperatury. Ponadto, monitor nadmiernej temperatury oraz dwa wysokowydajne platynowe czujniki temperatury PT100 zapewniają wzajemne monitorowanie i przenoszenie pracy w tej samej temperaturze pracy w przypadku błędu. CO₂ stężenie mierzy się za pomocą podwójnego czujnika podczerwieni z kompensacją ciśnienia barometrycznego. Opcjonalnie ICOmed oferuje dwa połączenia gazowe ze złączami szybkozłącznymi do automatycznego przełączania butli gazowych i sterowanie elektroniczne dla aktywnego nawilżania i osuszania (wilgotność względna od 40 do 97%). Wraz z precyzyjną kontrolą CO₂ (0 to 20%) i O₂ (Od 1 do 20%), seria ICOmed została zaprojektowana z myślą o niezrównanej przyjazności dla użytkownika i bezpieczeństwa przez cały czas.
Urządzenia są dostępne do użytku jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42 EWG (dyrektywa Komisji w sprawie harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących wyrobów medycznych), jeżeli ma zastosowanie następujący zamierzony cel: Urządzenie jest przeznaczone do tworzenia i utrzymywania stałych warunków środowiskowych do stosowania w dziedzinie zapłodnienia in vitro (IVF), w szczególności do inkubacji oocytów, plemników i zygot w specjalnych naczyniach hodowlanych do aplikacji IVF, jak również do ekspresji genów i biosynteza RNA i białek.
Informacje do zamówienia: W komplecie z certyfikatem kalibracji producenta (dane zmierzone w środku komory w 37 °C i 5% CO₂), ale bez perforowanych półek ze stali nierdzewnej i naczynia ze stali nierdzewnej. Naczynie z wodą i wymaganą liczbę półek należy zamówić osobno. Zakres akcesoriów i fabrycznie zamontowanych opcji, takich jak aktywna regulacja wilgotności, kontrola stężenia tlenu, elektropolerowane wnętrze i podzielone drzwi wewnętrzne są dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt z Avantor w celu uzyskania dalszych informacji przed złożeniem zamówienia, ponieważ te nie mogą być wypełniane ponownie.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Learn more
About VWR
Artykuły dodano do Koszyka