Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Stojaki na pipety VWR®
Dostawca: VWR Collection
VWR®
613-5472EA 521 PLN InStock
613-5472 613-5470 613-5473 613-5471
Stojaki na pipety VWR®
Statywy do pipet
White pipette stands for single- and multi-channel pipettes.
Stand 613-5471: Compatible with all single- and multi-channel pipettes (EHP, UHP and Standard Line)
Stand 613-5472: Compatible with all single- and multi-channel pipettes (EHP, UHP and Standard Line)
Stand 613-5473: Compatible only with single-channel pipettes, volumes 2 to 1000 μl (EHP and Standard Line)
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość