  • Kryteria
    • Na stanie (5)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kaski ochronne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/38/20236938.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  UVEX
Opis:   Helmet shell made from polyethylene (PE).
Producent:  UVEX
Opis:   Kask cechuje system IES, czyli Zintegrowany System Ochrony Wzroku, który pozwala użytkownikom dołączyć okulary ochronne pheos do kasku. Okulary można ...
Producent:  UVEX
Opis:   Wentylowane kaski zapewniające ochronę nawet w bardzo niskich temperaturach (do -30 ° C). Zapewniają one również ochronę przed odpryskami stopionego m...
Producent:  SCOTT SAFETY
Opis:   Style 600 offers a perfect blend of comfort, stability and balance to ensure a high degree of wearer acceptance even in the most arduous head protecti...
Numer katalogowy: (111-2337)
Producent:  UVEX
Opis:   Kaski ochronne uvex pheos są lekkie, charakteryzują się sportową konstrukcją i zapewniają maksymalny komfort podczas noszenia. Wytrzymała, solidna sko...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOLEFUSV)
Producent:  Bollé Safety
Opis:   Welding helmet and visor with integrated active welding filters to provide reliable protection. For use in ligth or darkened environments the visor en...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SCOTT SAFETY
Opis:   The Style 300 is a stylish, lightweight and comfortable safety helmet design. Manufactured from UV stabilised, high density polyethylene and available...
Producent:  UVEX
Opis:   This light ABS helmet offers a high level of protection and durability. It is multifunctional and combines features from industrial protection helmets...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 40
  1  2  3  4  5  Następny