Drukuj
VWR® NITRILE WHITE, Rękawice nitrylowe
Dostawca: VWR
VWR®
112-4513EA 176 PLN
112-4513
VWR® NITRILE WHITE, Rękawice nitrylowe
Rękawice
Te cienkie, oburęczne rękawiczki nadają się do stosowania w zastosowaniach medycznych, przetwórstwie spożywczym i do ogólnych wymagań w obszarach innych niż niebezpieczne.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, teksturowane palce
  • Bardzo cienkie: Zapewniają doskonałą elastyczność dla dobrego komfortu noszenia
  • Bez ftalanów / zmiękczaczy i alergennych białek lateksowych; szczególnie przyjazny dla skóry dla użytkowników z alergią na lateks
  • Zawinięty mankiet ułatwiający zakładanie
  • Niska grubość i teksturowane opuszki palców dla doskonałej przyczepności
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS; MDD Class I; PPE Kat. III
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.
Uwaga: * Grubość jest mierzona podwójnie, wartości minimalne