Drukuj
Wyszukano: Wzorce środowiskowe
7 039  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7039"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: CRM's - secondary reference materials intended for standardisation of volumetric solutions in accordance with the Pharmacopoeia (Ph. Eur. and USP). Th...
Numer katalogowy: (91468.0010)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Pesticides are usually chemical or biological substances that are used to prevent, destroy or mitigate any pests. Pesticides are released into the env...
j.m.: 1 * 10 mg
Numer katalogowy: (91622.050)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, (S)-(-)-1, 2,4-Butanetriol, 1 mg/ml in pyridine, Rodzaj opakowania: Glass ampoule/vial
j.m.: 1 * 5 mL
Numer katalogowy: (91459.0010)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Pesticides are usually chemical or biological substances that are used to prevent, destroy or mitigate any pests. Pesticides are released into the env...
j.m.: 1 * 10 mg
MSDS
Numer katalogowy: (124742R)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Fenol Mix 1, EPA 604, Rodzaj opakowania: Vial
j.m.: 1 * 1 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (124802M)
Producent: VWR Chemicals
Opis: 17 components.
j.m.: 1 * 1 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: The level of volatile organic solvents in pharmaceutical raw materials or finished product is defined and monitored in accordance with ICH guidelines....
Producent: VWR Chemicals
Opis: Residual solvents according to Chinese Pharmacopoeia.
Producent: VWR Chemicals
Opis: The VWR® range of secondary reference standards offers extraordinary purity and homogeneity, and are perfectly suited for the verification factors for...
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Numer katalogowy: (124482Q)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Propyzamide neat Certified Reference Material, Rodzaj opakowania: Glass ampoule
j.m.: 1 * 10 mg
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85655.180)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: The level of volatile organic solvents in pharmaceutical raw materials or finished product is defined and monitored in accordance with ICH guidelines....
Producent: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Standard solution imidazole 1000 mg/l in water, Rodzaj opakowania: Plastic bottle
Numer katalogowy: (91651.0100)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Ethyl linoleate (neat), Rodzaj opakowania: Glass ampoule/vial
j.m.: 1 * 100 mg
Producent: VWR Chemicals
Opis: The level of volatile organic solvents in pharmaceutical raw materials or finished product is defined and monitored. Residual solvents are classified ...
Numer katalogowy: (91127.001)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A standard mixture, typically used for food testing, containing the following components: 100 ug/ml each of Acibenzolar-S-methyl [CAS:135158-54-2] ; B...
j.m.: 1 * 1 mL
MSDS Certyfikaty
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 7 039
no targeter for Bottom