  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Fotometry płomieniowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/41/18945241.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Cole-Parmer
Opis:   The PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determinations of sodium and potassium in industrial applications – Calcium, barium an...
Producent:  VARIAN
Opis:   The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 l), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Producent:  VARIAN
Opis:   The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Producent:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Opis:   Flame photometer is designed with front loading, unobstructed sample work area, and removable tray for easy cleaning.
Numer katalogowy: (SHEW47542500)
Producent:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Opis:   Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Opis:   Single channel flame photometer for analysis of five elements (sodium, potassium, lithium, calcium, barium) designed with front loading, unobstructed ...
Producent:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Opis:   Flame photometers designed for both sodium and potassium to be calibrated, measured and displayed simultaneously. The analytical performance is improv...
Producent:  Agilent
Opis:   Flame photometer, Unifit
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8