Drukuj
Odwrotnej transkryptaza, rekombinowana M-MLV
Dostawca: VWR Life Science
1B1414-200RXNEA 1800 PLN
1B1414-200RXN
Odwrotnej transkryptaza, rekombinowana M-MLV
Recombinant M-MLV Reverse Transcriptase purified from E. coli expressing the pol gene of Moloney Murine Leukemia Virus.