Drukuj
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
365310050.EA 679 PLN
365310050. 365310250.
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formuła: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
MW: 380,2 g/mol
Temp. topnienia: 189…191 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00274639
Numer CAS: 148893-10-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 193 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %