Drukuj
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO430400010EA 1320 PLN
ACRO430400010
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formuła: C6H5BN2O2
MW: 147,9300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07374882
Numer CAS: 497147-93-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %