Drukuj
Ester metylowy kwasu chloromrówkowego 99%, AcroSeal™
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
430841000.EA 240 PLN
430841000.
Ester metylowy kwasu chloromrówkowego 99%, AcroSeal™
Ester metylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła: C₂H₃ClO₂
MW: 94,5 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…72 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 1,223 g/cm³
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000639
Numer CAS: 79-22-1
Jednostka: 1238
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %