Drukuj
Butylotrichlorosilan 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO435600250EA 512 PLN
ACRO435600250
Butylotrichlorosilan 99%
Butylotrichlorosilan
Formuła: C₄H₉Cl₃Si
MW: 191,56 g/mol
Temp. Wrzenia: 132…134 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,161 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013605
Numer CAS: 7521-80-4
Jednostka: 1747
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %