Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate ≥98%
Dostawca: Acros Organics
ACRO436180050EA 664 PLN InStock
ACRO436180050 ACRO436180010
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate ≥98%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formuła: C₅H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 60°C (4Torr)
Gęstość: 1,07
Temp. Zapłonu: 81°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063450
Numer CAS: 72657-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -23° to -29° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość