Drukuj
4-Iodonicotinonitrile 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO437450050EA 7440 PLN
ACRO437450050 ACRO437450010
4-Iodonicotinonitrile 97%
4-Iodonicotinonitrile
Formuła: C₆H₃IN₂
MW: 230,01 g/mol
Temp. topnienia: 114…115 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09037453
Numer CAS: 490039-72-0
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥96.0 %