Drukuj
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO437861000EA 401 PLN
ACRO437861000
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Formuła: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temp. Zapłonu: 163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014893
Numer CAS: 6358-64-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %