Drukuj
9-Methylcarbazole 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO441050050EA 501 PLN
ACRO441050050
9-Methylcarbazole 99%
9-Methylcarbazole
Formuła: C₁₃H₁₁N
MW: 181,2331 g/mol
Temp. Wrzenia: 163…167 °C (,4Torr)
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013431
Numer CAS: 1484-12-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥98.5 %