Drukuj
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
ACRO441580010EA 227 PLN
ACRO441580010
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₄H₄N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077436
Numer CAS: 1621-91-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %