2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
ACRO442280050EA
1400
PLN
ACRO442280050
ACRO442280010
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formuła:
C₈H₅BrF₂O MW: 235,03 g/mol Temp. topnienia: 31…33 °C Temp. Zapłonu: 51 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00142822 Numer CAS: 102429-07-2 Jednostka: 2925 ADR: 4.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 35 °C |
GC | ≥94.0 % |