Drukuj
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥95%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
ACRO444030100EA 732 PLN
ACRO444030100 ACRO444030010
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥95%
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01114648
Numer CAS: 301699-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %