Drukuj
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Extra Pure
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO447730010EA 790 PLN
ACRO447730010 ACRO447732500
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Extra Pure
wodorofosforan dipotasu trihydrat
Formuła: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228,22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149926
Numer CAS: 16788-57-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %