Drukuj
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO448251000EA 1050 PLN
ACRO448251000 ACRO448250250
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Formuła: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Temp. Wrzenia: 170 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015015
Numer CAS: 121-05-1
Jednostka: 2734
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %