Drukuj
6-Methylnicotinamide ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
ACRO453680050EA 1080 PLN
ACRO453680050 ACRO453680010
6-Methylnicotinamide ≥97%
6-Methylnicotinamide
Formuła: C₇H₈N₂O
MW: 136,15
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006342
Numer CAS: 6960-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %