Drukuj
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO454600010EA 656 PLN
ACRO454600010 ACRO454600050
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Temp. topnienia: 204…205,5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115729
Numer CAS: 5198-88-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %