Drukuj
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO454820010EA 714 PLN
ACRO454820010
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formuła: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 128…130 °C
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02183561
Numer CAS: 768-31-0
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %