Drukuj
Zestaw butelkowy, PETG, sterylny, jednorazowy
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
734-2845EA 3190 PLN
VWRU75835-988 734-2845 734-2850 VWRU10830-296 VWRU10830-298 734-2844 VWRU10830-300 734-2894 734-2846 734-2851 VWRU10830-294
Zestaw butelkowy, PETG, sterylny, jednorazowy
Butelki i butle Butelki do hodowli
Sterylne pojemniki z PETG (politereftalanu etylenu) ze zgrzanymi rurkami zapewniające maksymalną elastyczność i niezawodność. Zestawy te są montowane w pomieszczeniu czystym klasy ISO 7 i są produkowane z materiałów klasy USP Class VI. Dostępne są w szerokim wyborze rozmiarów z rurkami, które można całkowicie zgrzewać / uszczelniać.
  • Sterylne butelki są pakowane pojedynczo i gotowe do wykorzystania
  • Różne pojemności butelek pozwalają na specyficzną dla procesu elastyczność
  • W przypadku użycia ze sterylnymi zestawami rurek VWR®, możliwości indywidualnego dopasowania są nieograniczone
  • Sterylizowane promieniami Gamma – poziom sterylności SAL 10-6
Zestawy zostały zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum zastosowań, w tym naukach przyrodniczych i ogólnym użytkowaniu laboratoryjnym, testach środowiskowych, a także zastosowaniach w produkcji i w cleanroomach. Wszystkie materiały mające kontakt z produktem są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego lub przetwarzane zgodnie z EMEA / 410/01. Zestawy są w stanie wytrzymać temperatury od -20 do +65 ° C bez utraty integralności. Wszystkie zestawy są pojedynczo pakowane w podwójne worki z etykietą produktu umieszczoną na wewnętrznym worku. Sterylizowane promieniami Gamma – poziom sterylności SAL 10-6.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904