Drukuj
Wyszukano: Wzorce kationowe
1 846  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"1846"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Zinc Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Cynk, Matryca: 2% HNO₃, Aplikacja: Wzorce AAS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Cobalt Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Kobalt, Matryca: 5% HNO₃, Aplikacja: Wzorce AAS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Arsenic Standard, 1000 mg/L, VWR®, Arsen, Matryca: 2% HNO₃, Aplikacja: Wzorce AAS
Numer katalogowy: (458212W)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Mg in H₂O tr.HNO₃.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ammonium Standard, Ammonium (in N), 1000 mg/L, VWR®, Zawartość: NH₄Cl in H₂O, Aplikacja: Wzorce do chromatografii jonowej
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Numer katalogowy: (456462H)
Producent: VWR Chemicals
Opis: In 2% nitric acid solution.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (458322E)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Li in H₂O tr.HNO₃.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Holmium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Matryca: Kwas azotowy roz., Aplikacja: Wzorce AAS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Neodymium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matryca: 2% HNO₃, Aplikacja: Wzorce AAS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Hafnium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matryca: Kwas azotowy roz., Aplikacja: Wzorce AAS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Multi-Element Standard, ICP multi-element standard solution XIII, 15 elements, 500 mg/L Al; 250 mg/L V; 100 mg/L As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn; 25 mg/L Cd, Se; 5 mg/L Hg;, VWR® ARISTAR®, Matryca: 5% HNO₃, Aplikacja: Wzorce do ICP
Numer katalogowy: (85003.180)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Amine Standard, Trimethylamine, 1000 mg/L, VWR®, Matryca: H₂O, Aplikacja: Wzorce do chromatografii jonowej
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Niobium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Niob, Matryca: 2% HNO₃/0,5% HF, Aplikacja: Wzorce do ICP-MS
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Rubidium Standard, 1000 ppm, VWR® ARISTAR®, Rubid, Matryca: 2-5% HNO₃, Aplikacja: Wzorce do ICP-MS
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Cerium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Cer, Matryca: 2% HNO₃, Aplikacja: Wzorce AAS
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 1 846
no targeter for Bottom