  • Kryteria
    • Na stanie (6)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Chloride Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Chloride 1000 mg/l in water pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   (Cl in H₂O)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   (Cl in H₂O)
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   CHLORIDE, ION CHROM STD SLN, SPECPUR 1 * 100 ml
Numer katalogowy: (HACH18349)
Producent:  Hach
Opis:   For accuracy checks in chloride determinations. Also suitable for standardizing conductivity apparatus.
UOM:  1 * 500 ml
Producent:  ACSD
Opis:   chlor 1.000 mg/l w wodzie pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Producent:  Merck
Opis:   chlor 1.000 mg/l w wodzie (from NaCl) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Producent:  Thermo Orion
Opis:   CHLORIDE ACTIVITY STANDARD 1000PPM AS CL 1 * 475 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8