  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Fluoride Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   (F in H2O)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Fluoride 1000 mg/l in water pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   FLUORIDE, ION CHROMATOGRAPHY STANDAR 1 * 100 ml
Producent:  Hach
Opis:   Fluoride standard solution, 0.2 mg/l F- in water
Producent:  Hach
Opis:   Fluoride standard solution, 1 mg/l F- in water
Numer katalogowy: (HACH2797149)
Producent:  Hach
Opis:   For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM:  1 * 500 ml
Producent:  ACSD
Opis:   Fluor 1.000 mg/l w wodzie pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Numer katalogowy: (1.19814.0500)
Producent:  Merck
Opis:   Fluor 1.000 mg/l w wodzie (from NaF) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 12
  1  2  Następny 